p-Anisinsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
42183-1G
42183-250MG
42183-1GEA
715
NOK
42183-1G
42183-250MG
p-Anisinsyre, Supelco®
p-Anisinsyre
Formel:
C₈H₈O₃ Kokepunkt: 275 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 182…185 °C Tetthet: ∼1,385 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002542 CAS-nummer: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Indeks: 13,00669 |