Tereftalsyre 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 1050 NOK
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Tereftalsyre 99+%
Tereftalsyre
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kokepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 260 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002558
CAS-nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Indeks: 12,09306
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %