Tereftalsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 9275 NOK
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Tereftalsyre ≥98%
Tereftalsyre
Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kokepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 402 °C (subl.)
Tetthet: 1,510
Flash punkt: 260 °C (500 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002558
CAS-nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Indeks: 14,9162