Tereftalsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000
8.00762.0100EA 322 NOK
8.00762.0100 8.00762.1000
Tereftalsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Tereftalsyre
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kokepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 260 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002558
CAS-nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Indeks: 12,09306
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C