Kaliumhydrogenftalat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
1.04874.0250EA 1110 NOK
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
Kaliumhydrogenftalat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumhydrogenftalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Smeltepunkt: 295…300 °C
Tetthet: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013070
CAS-nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Indeks: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)