2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
AC35913.1 AC35913.10 AC35913.50 359130010 359130100 359130500
MAYBAC35913.1EA 0 NOK
MAYBAC35913.1 MAYBAC35913.10 MAYBAC35913.50 ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Smeltepunkt: 247…250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318998
CAS-nummer: 144025-03-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %