2-Fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
AC35934.1 AC35934.10 359340010 359340050
MAYBAC35934.1EA 0 NOK
MAYBAC35934.1 MAYBAC35934.10 ACRO359340010 ACRO359340050
2-Fluorophenylboronic acid 98%
2-Fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00674013
CAS-nummer: 1993-03-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %