3-Fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
345640010 345640050 AC34564.1 AC34564.10 345640250
ACRO345640010EA 485 NOK
ACRO345640010 ACRO345640050 MAYBAC34564.1 MAYBAC34564.10 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Smeltepunkt: 211…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236042
CAS-nummer: 768-35-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %