4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
AC35973.10 359730010 359730050
MAYBAC35973.10EA 0 NOK
MAYBAC35973.10 ACRO359730010 ACRO359730050
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Smeltepunkt: 123…127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01074648
CAS-nummer: 139301-27-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %