4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
293500100 293500010
ACRO293500100EA 1675 NOK
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (16 mmHg)
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041530
CAS-nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %