2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 560 NOK
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kokepunkt: 90…92 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,32 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000656
CAS-nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
FN: 1760
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %