4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 575 NOK
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000684
CAS-nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %