Pentafluorbensoyl klorid ≥98.0% (by GC) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 1030 NOK
8.41331.0005 8.41331.0025
Pentafluorbensoyl klorid ≥98.0% (by GC) for syntese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbensoyl klorid
Formel: C₇ClF₅O
MW: 230.52 g/mol
Kokepunkt: 158
Tetthet: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000657
CAS-nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
FN: 3265
ADR: 8 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic