4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
306350010 306350050
ACRO306350010EA 540 NOK
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Kokepunkt: 55…56 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,42 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00052329
CAS-nummer: 36823-88-8
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %