4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC9751-5G PC9751-25G PC9751-100G
APOSPC9751-5GEA 270 NOK
APOSPC9751-5G APOSPC9751-25G APOSPC9751-100G
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
MDL nummer: MFCD01569397
CAS-nummer: 446-31-1