4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
297640025 297640250
ACRO297640025EA 415 NOK
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Kokepunkt: 83…85 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,31 g/cm³
Flash punkt: 80 °C
MDL nummer: MFCD00041314
CAS-nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %