2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
D1849-10G D1849-25G
TCIAD1849-10GEA 595 NOK
TCIAD1849-10G TCIAD1849-25G
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (by GC)
2,4-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kokepunkt: 53°C
Tetthet: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00010731
CAS-nummer: 452-10-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73112d9e07e5fd15fb49a73b1cdb9e4b64bb53ce&vid=65d26373585cfefaa944daa1a7e1eac6605c2539&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %