4-(Trifluormetoksy)fenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010 306040050
ACRO306040010EA 400 NOK
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluormetoksy)fenol 98%
4-(Trifluormetoksy)fenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040988
CAS-nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %