2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 330 NOK
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Kokepunkt: 101…102 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,581 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042481
CAS-nummer: 13918-92-8
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)