2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
375780010 375780050
ACRO375780010EA 440 NOK
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Kokepunkt: 140…142 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042285
CAS-nummer: 2905-21-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)