Metyl 2-iodbensoat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 1075 NOK
ACRO249830250 ACRO249831000
Metyl 2-iodbensoat 99+%
Metyl 2-iodbensoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Kokepunkt: 272…274 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,73 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016351
CAS-nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %