Metyl 4-iodbensoat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 1325 NOK
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Metyl 4-iodbensoat 98%
Metyl 4-iodbensoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Kokepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 113…117 °C
Tetthet: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016353
CAS-nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %