3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 1275 NOK
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formel: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Smeltepunkt: 68…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01320682
CAS-nummer: 214279-40-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %