Azobenzen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 773 NOK
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzen for syntese, Sigma-Aldrich®
Azobenzene
Formel: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182,22 g/mol
Kokepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…69 °C
Tetthet: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,00948
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3