3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 775 NOK
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Kokepunkt: 130…131 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 50…52 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007220
CAS-nummer: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %