3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
221160050 221160250
ACRO221160050EA 645 NOK
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kokepunkt: 94…95 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
MDL nummer: MFCD00002019
CAS-nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
FN: 2206
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %