4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 930 NOK
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kokepunkt: 106…110 °C (16 mmHg)
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
MDL nummer: MFCD00002026
CAS-nummer: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
FN: 2206
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %