2-Amino-3-nitrophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 620 NOK
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Smeltepunkt: 215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010875
CAS-nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %