o-Anisidin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 1525 NOK
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidin 99+%
o-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3…6 °C
Tetthet: 1,092 g/cm³
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007688
CAS-nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
FN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %