m-Anisidine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 455 NOK
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidine 99%
m-Anisidine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Kokepunkt: 250…251 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -2
Tetthet: 1.102 g/cm³
Flash punkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
FN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 13,00670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %