p-Anisidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 1400 NOK
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
p-Anisidine 99%
p-Anisidine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007864
CAS-nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %