p-Anisidine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500
8.00458.0100EA 475 NOK
8.00458.0100 8.00458.0500
p-Anisidine for syntese, Sigma-Aldrich®
p-Anisidine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…58 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007864
CAS-nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
FN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials