2-Aminofenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 490 NOK
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminofenol 99%
2-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 164 °C (15mbar)
Smeltepunkt: 172…177 °C
Tetthet: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 168 °C
MDL nummer: MFCD00007690
CAS-nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
FN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00460
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %