4-Aminofenol ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
8.00421.0005EA 335 NOK
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
4-Aminofenol ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 284 °C (1013 hPa) (dec.)
Smeltepunkt: 190 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 195 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007869
CAS-nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
FN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test