Sulfanilsyre ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00686.0100 1.00686.0250
1.00686.0100EA 574 NOK
1.00686.0100 1.00686.0250
Sulfanilsyre ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Sulfanilsyre
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Kokepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 279 °C
Tetthet: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007886
CAS-nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Indeks: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C