3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
330850010 330850050
ACRO330850010EA 850 NOK
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007722
CAS-nummer: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %