4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 1275 NOK
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 196…201 °C
MDL nummer: MFCD00007724
CAS-nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Indeks: 12,06720
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %