Difenylamin 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
150740010 150740050 150740051 150741000
ACRO150740010EA 2200 NOK
ACRO150740010 ACRO150740050 ACRO150740051 ACRO150741000
Difenylamin 99%, ren
Difenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Kokepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 52…54 °C
Tetthet: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003014
CAS-nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %