Barium difenylamin-4-sulfonat
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
A16197.06 A16197.14
A16197.06EA 705 NOK
A16197.06 A16197.14
Barium difenylamin-4-sulfonat
Barium difenylamin-4-sulfonat
CAS No.: 6211-24-1 Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2 Formula Weight: 633.90 Melting Point: 300° UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00007497
Formel: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007497
CAS-nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
FN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM