2-Nitrobenzenesulphonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42593.0025 8.42593.0100
8.42593.0025EA 690 NOK
8.42593.0025 8.42593.0100
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Smeltepunkt: 69,5…69.7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007430
CAS-nummer: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 65 - 67 °C
Molar Mass 221.62 g/mol