Anisol 99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
123226-1L
123226-2.5L
123226-1LEA
1125
NOK
123226-1L
123226-2.5L
Anisol 99%, Reagent Grade
Anisole
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
C₇H₈O MW: 108,14 g/mol Kokepunkt: 154 °C (1,013 hPa) Smeltepunkt: –37 °C Tetthet: 1,00 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 43 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008354 CAS-nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 FN: 2222 ADR: 3,III Merck Indeks: 13,00672 |
Spesifikasjon Testresultater
Vapor Density | 3.7 (vs air) |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Identity (IR) | complying |
Vapor Pressure | 10 mmHg ( 42.2 °C) |
Autoignition Temperature | 887 °F |