3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
354390010 354390050 354390250
ACRO354390010EA 1175 NOK
ACRO354390010 ACRO354390050 ACRO354390250
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Smeltepunkt: 65…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051769
CAS-nummer: 23095-31-0
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %