Benzoanhydrid 98%
Danger
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Benzoanhydrid 98%
Benzoanhydrid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 38…44 °C
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003073
CAS-nummer: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Indeks: 13,01093
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %