Resorcinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 1250 NOK
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Resorcinol 98%
Resorcinol
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kokepunkt: 281 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 109…111 °C
Tetthet: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002269
CAS-nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
FN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %