trans-Stilbene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
161041000 161045000
ACRO161041000EA 1450 NOK
ACRO161041000 ACRO161045000
trans-Stilbene 96%
trans-Stilbene
Formel: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 305…307 °C (744 mmHg)
Smeltepunkt: 122…126 °C
Tetthet: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064300
CAS-nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥95 %