1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
377060010 377062500
ACRO377060010EA 2150 NOK
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Kokepunkt: 79…82 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flash punkt: 10 °C
MDL nummer: MFCD00191917
CAS-nummer: 873-73-4
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %