1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 840 NOK
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Flash punkt: 37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00799540
CAS-nummer: 766-49-4
FN: 1993
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %