1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 830 NOK
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Kokepunkt: 55…56 °C (40 mmHg)
Smeltepunkt: 27…28 °C
Tetthet: 1,048 g/cm³
Flash punkt: 29 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00168823
CAS-nummer: 766-98-3
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %