Phenylacetylene 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 645 NOK
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylene 98%, ren
Phenylacetylene
Formel: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Kokepunkt: 142…144 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –44,8 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³
Flash punkt: 31 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008570
CAS-nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
FN: 3295
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,03892
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %