Phenylacetylene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025
8.07044.0100
8.07044.0025EA
471
NOK
8.07044.0025
8.07044.0100
Phenylacetylene for syntese, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylene
Formel:
C₈H₆ MW: 102,14 g/mol Kokepunkt: 144 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –44,8 °C Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 31 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00008570 CAS-nummer: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 FN: 1993 ADR: 3,III Merck Indeks: 13,03892 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 0.46 g/l (25 °C) |
Melting Point | -44.8 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 142 - 144 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (25 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.547 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |